G2752
Gly-Phe
≥97.0% (TLC)
Synonyme(s) :
Glycyl-L-phenylalanine
About This Item
Produits recommandés
product name
Gly-Phe,
Pureté
≥97.0% (TLC)
Forme
crystalline
Couleur
white
Pf
264 °C
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
NCC(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C11H14N2O3/c12-7-10(14)13-9(11(15)16)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,12H2,(H,13,14)(H,15,16)/t9-/m0/s1
Clé InChI
JBCLFWXMTIKCCB-VIFPVBQESA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable