Accéder au contenu
A3128
Ala-Phe
≥98% (TLC)
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H16N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.27
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Ala-Phe,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@H](N)C(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C12H16N2O3/c1-8(13)11(15)14-10(12(16)17)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8,10H,7,13H2,1H3,(H,14,15)(H,16,17)/t8-,10-/m0/s1
InChI key
OMNVYXHOSHNURL-WPRPVWTQSA-N
Biochem/physiol Actions
Alanyl dipeptides such as ala-leu, ala-lys, ala-gly, ala-pro, ala-tyr and ala-phe may be used in physicochemical studies or to evaluate dipeptide separation technologies. Alanyl dipeptides may also be used for studying cell uptake mechanisms, dipeptide metabolism or cell growth supplementation benefits.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c