Accéder au contenu
P3501
Phe-Gly-Gly
Synonyme(s) :
L-phenylalanylglycyl-glycine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H17N3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
279.29
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
assay
≥99%
Quality Segment
form
powder
color
white
application(s)
cell analysis
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(CNC(CNC([C@@H](N)CC1=CC=CC=C1)=O)=O)=O
InChI
1S/C13H17N3O4/c14-10(6-9-4-2-1-3-5-9)13(20)16-7-11(17)15-8-12(18)19/h1-5,10H,6-8,14H2,(H,15,17)(H,16,20)(H,18,19)/t10-/m0/s1
InChI key
NAXPHWZXEXNDIW-JTQLQIEISA-N
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
EPI (équipement de protection individuelle)