G0282
Granulocyte-Macrophage Colony-Stimulating Factor from mouse
≥97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
GM-CSF
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Granulocyte-Macrophage Colony-Stimulating Factor from mouse, GM-CSF, from mouse, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥97% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder
Puissance
≤0.2 ng/mL EC50 (corresponds to ≥5 × 106 units/mg)
Qualité
endotoxin tested
Poids mol.
~15 kDa (125 amino acids including N-terminal methionine)
Conditionnement
pkg of 5 and 50 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
≤1 EU/mg
Couleur
white
Solubilité
water: soluble, clear, colorless
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
mouse ... CSF2(12981) , Csf2(12981)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable