Principaux documents
EP5427716009
Eppendorf® Rotor F-35-6-30
incl. rotor lid and adapter
Synonyme(s) :
Centrifuge Rotor, Eppendorf Centrifuge Rotor, F-35-6-30 Rotor
About This Item
Code UNSPSC :
41103909
Nomenclature NACRES :
NB.82
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Caractéristiques
to hold 12 x Vacutainer® tubes
to hold 6 x 15/50 mL tubes
incl. rotor lid and adapter
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5427716009
Paramètres
7,830 max. RCF (7,745 xg)
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with centrifuge models 5430/5430R
Caractéristiques et avantages
  • Rotor can speed upto 7,745 x g (7,830 rpm)
  • Rotor for 6 x 15/50 mL conical or 12 x Vacutainer tubes
  • Supplied with adapter and rotor lid made of aluminum
  • Fixed angle rotor holds sample at 35°
  • Compatible with 5430/5430R centrifuges
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG