Key Documents
EP5804726006
Eppendorf® Fixed-angle rotor
FA-45-30-11, 30x 1,5/2 ml, incl. aluminium lid, aerosol-tight
About This Item
Code UNSPSC :
41103909
Nomenclature NACRES :
NB.82
Caractéristiques
to hold 30 x 1.5/2.0 mL tubes
FA-45-30-11, 30x 1,5/2 ml, incl. aluminium lid, aerosol-tight
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5804726006
Paramètres
14,000 max. RCF (20,817 xg)
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG