Principaux documents
EP5427750002
Rotor for Eppendorf® 5430/5430R Centrifuges
FA-45-16-17, aerosol-tight, to hold, 16 x 5.0 mL Eppendorf tubes, with lid and wind shield
About This Item
Code UNSPSC :
41103909
Nomenclature NACRES :
NB.82
Caractéristiques
to hold 16 x 5.0 mL Eppendorf tubes
aerosol-tight
fixed angle rotor
with lid and wind shield
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5427750002 (Global)
Paramètres
14,200 rpm
21,190 × g max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with centrifuge models 5430/5430R
Catégories apparentées
Description générale
Rotors to fot Eppendorf centrifuge 5430 and 5430 R.
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG