Principaux documents
ED4S
Sigma-Aldrich
Acide éthylènediaminetétraacétique tetrasodium salt hydrate
practical grade, ≥95%
Synonyme(s) :
EDTA tetrasodium salt, Édathamil, Éthylènediaminetétraacétate de tétrasodium hydrate
About This Item
Formule linéaire :
(NaOOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COONa)2 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
380.17 (anhydrous basis)
Beilstein:
3861753
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Qualité
practical grade
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: chelator
Solubilité
soluble, clear, colorless (32g plus 200ml of water)
Chaîne SMILES 
O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.4Na.H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;;1H2/q;4*+1;/p-4
Clé InChI
GXFFSKMBMYHTAE-UHFFFAOYSA-J
Application
L'EDTA est un inhibiteur des métalloprotéases à une concentration efficace allant de 1 à 10 mM. L'EDTA est un chélateur de l'ion zinc au niveau du site actif des métalloprotéases ; il peut également inhiber d'autres protéases dont l'activité dépend d'un ion métallique telles que les protéases à cystéine dépendantes du calcium. Pour une utilisation en tant qu'anticoagulant, l'EDTA est plus couramment utilisé sous forme de sels disodiques ou trisodiques. Sa concentration optimale est de 1,5 milligramme par millilitre de sang.
Produit utilisé pour supprimer l'inhibition enzymatique due à la présence de traces de métaux lourds et pour inhiber les enzymes qui nécessitent des cations divalents comme cofacteurs.
Notes préparatoires
Produit soluble dans l'eau à température ambiante jusqu'à 1,45 M. La solution résultante sera assez visqueuse et présentera un pH d'environ 10 à 11.
Pictogrammes
Health hazardCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Organes cibles
Respiratory Tract
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Qi-En Yang et al.
PLoS genetics, 11(7), e1005355-e1005355 (2015-07-16)
The origin of most ovarian tumors is undefined. Here, we report development of a novel mouse model in which conditional inactivation of the tumor suppressor gene Rb1 in oocytes leads to the formation of ovarian teratomas (OTs). While parthenogenetically activated
Vladimir P Baklaushev et al.
Drug delivery, 22(3), 276-285 (2014-01-21)
Targeted drug delivery for brain tumor treatment is one of the important objectives in nanomedicine. Human glioblastoma is the most frequent and aggressive type of brain tumors. The preferential expression of membrane protein connexin 43 (Cx43) and brain-specific anion transporter