E7879
β-Estradiol 17-acetate
≥99%
Synonyme(s) :
1,3,5(10)-estratriène-3,17β-diol 17-acétate, 3,17β-dihydroxy-1,3,5(10)-estratriène 17-acétate
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
non-sterile
Niveau de qualité
Essai
≥99%
Forme
powder
Solubilité
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly brownish-yellow
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
CC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCc4cc(O)ccc4[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C20H26O3/c1-12(21)23-19-8-7-18-17-5-3-13-11-14(22)4-6-15(13)16(17)9-10-20(18,19)2/h4,6,11,16-19,22H,3,5,7-10H2,1-2H3/t16-,17-,18+,19+,20+/m1/s1
Clé InChI
QAHOQNJVHDHYRN-SLHNCBLASA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox