Principaux documents
E3285
Sigma-Aldrich
EIINFEKL trifluoroacetate salt
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
Glu-Ile- Ile -Asn-Phe-Glu-Lys-Leu trifluoroacetate, L-a-glutamyl-L-isoleucyl-L-isoleucyl-L-asparaginyl-L-phenylalanyl-L-a-glutamyl-L-lysyl-L-Leucine trifluoroacetate, OVA – E1 Peptide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C47H76N10O14 · xC2HF3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1005.16 (free base basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51111800
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white
Solubilité
acetonitrile: water: ~1 mg/mL (60/40)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)C(F)(F)F.CC[C@H](C)C(NC(=O)[C@@H](N)CCC(O)=O)C(=O)NC([C@@H](C)CC)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C47H76N10O14.C2HF3O2/c1-7-26(5)38(57-46(69)39(27(6)8-2)56-40(63)29(49)17-19-36(59)60)45(68)54-33(24-35(50)58)44(67)53-32(23-28-14-10-9-11-15-28)43(66)52-31(18-20-37(61)62)42(65)51-30(16-12-13-21-48)41(64)55-34(47(70)71)22-25(3)4;3-2(4,5)1(6)7/h9-11,14-15,25-27,29-34,38-39H,7-8,12-13,16-24,48-49H2,1-6H3,(H2,50,58)(H,51,65)(H,52,66)(H,53,67)(H,54,68)(H,55,64)(H,56,63)(H,57,69)(H,59,60)(H,61,62)(H,70,71);(H,6,7)/t26-,27-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,38-,39-;/m0./s1
Clé InChI
OAOVWFXRXDBOSX-YUPPFQQGSA-N
Amino Acid Sequence
Glu-Ile- Ile -Asn-Phe-Glu-Lys-Leu
Actions biochimiques/physiologiques
EIINFEKL is an antagonist variant of SIINFEKL [OVA (257-264)] [it induces positive selection T-cells].
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable