Principaux documents
D5905
Sigma-Aldrich
3,3′-Diaminobenzidine tetrahydrochloride
peroxidase substrate, chromogenic, tablet
Synonyme(s) :
3,3′,4,4′-Tétraaminobiphényle tetrahydrochloride, DAB, Tétrahydrochlorure de 3,3′,4,4′-biphényltétramine
About This Item
Formule linéaire :
(NH2)2C6H3C6H3(NH2)2 · 4HCl
Poids moléculaire :
360.11
Beilstein:
1212988
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.83
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Nom du produit
3,3′-Diaminobenzidine tetrahydrochloride, tablet, 10 mg substrate per tablet
Niveau de qualité
Forme
tablet
Solubilité
water: 1 tablet/15 mL (may contain small insoluble particles)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Cl.Cl.Cl.Cl.Nc1ccc(cc1N)-c2ccc(N)c(N)c2
InChI
1S/C12H14N4.4ClH/c13-9-3-1-7(5-11(9)15)8-2-4-10(14)12(16)6-8;;;;/h1-6H,13-16H2;4*1H
Clé InChI
KJDSORYAHBAGPP-UHFFFAOYSA-N
Spécificité
Substrat de peroxydase pouvant être utilisé dans les procédures d′immunoblotting et de coloration immunohistologique. Le substrat génère un produit final insoluble de couleur brune qui peut être observé visuellement.
Application
Le tétrachlorhydrate de 3,3′-diaminobenzidine est utilisé en immunohistochimie.[1][2]
Réactif de détermination spectrophotométrique du sélénium.
Actions biochimiques/physiologiques
Le tétrachlorhydrate de 3,3′-diaminobenzidine est un substrat chromogène couramment utilisé dans les tests d′immunoperoxydase.[3]
Reconstitution
Dissoudre un comprimé dans 15 ml de solution saline tamponnée au Tris à pH 7,6. Ajouter 12 μl de peroxyde d'hydrogène à 30 % frais. Les concentrations de DAB et de peroxyde d′hydrogène peuvent être ajustées en fonction de chaque application.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Neuroprotection Induced by Energy and Protein-Energy Undernutrition Is Phase-Dependent After Focal Cerebral Ischemia in Mice
de Carvalho TS, et al.
Translational Stroke Research, 1-12 (2019)
Deletion of Dtnbp1 in mice impairs threat memory consolidation and is associated with enhanced inhibitory drive in the amygdala
Huang CCY, et al.
Translational Psychiatry, 9(1), 132-132 (2019)
Leonardo Della Salda et al.
Veterinary and comparative oncology, 17(3), 298-307 (2019-02-16)
Nectin-4 is an E-cadherin-based adherens junction protein of normal epithelial cells, as well as a potent mediator of anchorage-independent cancer colony formation. It is considered a tumour-associated histological and serological marker in various human cancers. The transcription factor p63 is
Regulation of Hepatic Metabolism: Intra- and Intercellular Compartmentation (2012)
Enoch Muyanja et al.
The Journal of clinical investigation, 124(7), 3147-3158 (2014-06-10)
Defining the parameters that modulate vaccine responses in African populations will be imperative to design effective vaccines for protection against HIV, malaria, tuberculosis, and dengue virus infections. This study aimed to evaluate the contribution of the patient-specific immune microenvironment to
Articles
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.