D2902
DMEM - low glucose
With ʟ-glutamine and sodium pyruvate, without sodium bicarbonate and phenol red, powder, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
DME, Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium - high glucose, DMEM
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium - low glucose, With 1000 mg/L glucose and L-glutamine, without sodium bicarbonate and phenol red, powder, suitable for cell culture
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Solubilité
H2O: soluble 10 g/L, clear
Composants
glucose: low
NaHCO3: no
phenol red: no
HEPES: no
L-glutamine: yes
sodium pyruvate: yes
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Application
Quantité
Reconstitution
Autres remarques
Souvent commandé avec ce produit
Supplément
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Les clients ont également consulté
Protocoles
Powdered media and salt mixtures are extremely hygroscopic and should be protected from atmospheric moisture.