Principaux documents
CLS3542
Corning® 384 well microplate, low volume
black polystyrene, flat bottom, sterile, lid, pack of 50
Synonyme(s) :
384 multiwell plates, 384 well low volume plates, 384 well microplates, 384 well microtiter plates, 384 well plates, 384 well tissue culture treated plates
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.13
Matériaux:
black polystyrene
clear bottom
clear wells
flat bottom
Volume des puits:
50 μL
Volume de travail par puits:
5-40 μL
Puits:
384 wells , low volume
Stérilité:
sterile
Type de liaison:
Tissue Culture (TC)-treated surface
Caractéristiques:
lid
skirt
Matériaux
black polystyrene
clear bottom
clear wells
flat bottom
Stérilité
sterile
Caractéristiques
lid
skirt
Conditionnement
pack of 50
Fabricant/nom de marque
Corning 3542
Volume des puits
50 μL
Volume de travail par puits
5-40 μL
Puits
384 wells , low volume
Adéquation
suitable for (molecular, validated for the FLIPR reader)
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.