C7249
CI-1033
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
Canertinib dihydrochloride, N-[4-(3-Chloro-4-fluorophenylamino)-7-(3-morpholin-4-ylpropoxy)quinazolin-6-yl]acrylamide dihydrochloride, N-[4-[(3-Chloro-4-fluorophenyl)amino]-7-[3-(4-morpholinyl)propoxy]-6-quinazolinyl]-2-propenamide dihydrochloride, PD183805
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Solubilité
DMSO: >10 mg/mL
H2O: >10 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Cl.Cl.Fc1ccc(Nc2ncnc3cc(OCCCN4CCOCC4)c(NC(=O)C=C)cc23)cc1Cl
InChI
1S/C24H25ClFN5O3.2ClH/c1-2-23(32)30-21-13-17-20(14-22(21)34-9-3-6-31-7-10-33-11-8-31)27-15-28-24(17)29-16-4-5-19(26)18(25)12-16;;/h2,4-5,12-15H,1,3,6-11H2,(H,30,32)(H,27,28,29);2*1H
Clé InChI
JZZFDCXSFTVOJY-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... EGFR(1956) , ERBB2(2064) , ERBB4(2066)
Catégories apparentées
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology