C3920
Chondroitin disaccharide Δdi-0S sodium salt
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
α-ΔUA-[1→3]-GalNAc
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white
Solubilité
H2O: soluble 10 mg/mL, clear, colorless
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[Na].CC(=O)NC(C=O)C(OC1OC(=CC(O)C1O)C(O)=O)C(O)C(O)CO
InChI
1S/C14H21NO11.Na.H/c1-5(18)15-6(3-16)12(10(21)8(20)4-17)26-14-11(22)7(19)2-9(25-14)13(23)24;;/h2-3,6-8,10-12,14,17,19-22H,4H2,1H3,(H,15,18)(H,23,24);;
Clé InChI
SDRQEYWJTBWGNE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Autres remarques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.