Merck
C3667
Chondroïtinase ABC from Proteus vulgaris
BSA free, lyophilized powder, specific activity 50-250 units/mg protein
Synonyme(s) :
4.2.2.20, 4.2.2.21, Chondroïtine ABC lyase
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Numéro CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-777-9
MDL number:
Numéro CE :
Specific activity:
50-250 units/mg protein
Biological source:
bacterial (Proteus vulgaris)
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
bacterial (Proteus vulgaris)
Quality Segment
conjugate
(Glucosaminoglycan)
form
lyophilized powder
specific activity
50-250 units/mg protein
mol wt
120 kDa by gel filtration
composition
Protein, ~10% Lowry
solubility
0.01% bovine serum albumin aqueous (BSA) solution: soluble
application(s)
diagnostic assay manufacturing
foreign activity
protease, essentially free
storage temp.
−20°C
Application
Cette enzyme a servi à étudier les effets de l'induction de changements durables et profonds dans les protéoglycanes chondroïtine-sulfate sur des cellules de cerveau de rat adulte. Des glycosaminoglycanes ont été digérés à l'aide de chondroïtinase ABC pour la quantification du chondroïtine-sulfate/sulfate de dermatane dans des cultures de kératocytes obtenues à partir de stromas cornéens de bovin frais.
Biochem/physiol Actions
La chondroïtinase ABC catalyse l'élimination par dégradation de polysaccharides contenant des liaisons (1-4)-β-D-hexosaminyle et (1-3)-β-D-glucuronosyle ou (1-3)-α-L-iduronosyle, en disaccharides contenant des groupements 4-désoxy-β-D-gluc-4-énuronosyle. Elle agit sur le chondroïtine 4-sulfate, le chondroïtine 6-sulfate et le sulfate de dermatane et agit lentement sur le hyaluronate. Son poids moléculaire est d'environ 120 kDa et elle est constituée de 2 sous-unités non identiques pesant respectivement 86 kDa et de 32 kDa. Son pH optimal est de 8,0 pour le chondroïtine-sulfate et de 6,8 pour l'acide hyaluronique et sa température optimale est de 37 °C. Le Zn2+ 1 mM est un inhibiteur de cette enzyme tandis que l'acétate 0,05 M en est un activateur.
Packaging
Produit disponible en différents conditionnements selon l'activité chondroïtinase C.
Preparation Note
Produit purifié par affinité.
Other Notes
Contient des sels de tampon phosphate de potassium et un stabilisant.
Une unité libère 1,0 μmol d'un mélange de 2-acétamido-2-désoxy-3-O-(acide β-D-gluc-4-ène-pyranosyluronique)-4-O-sulfo-D-galactose et 1,0 μmol de 2-acétamido-2-désoxy-3-O-(acide β-D-gluc-4-ène-pyranosyluronique)-6-O-sulfo-D-galactose par minute, à partir de chondroïtine-sulfate de cartilage de requin, à pH 8,0 et à 37 °C.
Still not finding the right product?
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe