Merck
Passer à
C2905
Chondroïtinase ABC from Proteus vulgaris
lyophilized powder, 0.3-3 units/mg solid
Synonyme(s) :
Chondroïtine ABC lyase
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Numéro CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-777-9
MDL number:
Numéro CE :
Specific activity:
0.3-3 units/mg solid
Biological source:
bacterial (Proteus vulgaris)
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
bacterial (Proteus vulgaris)
Quality Segment
conjugate
(Glucosaminoglycan)
form
lyophilized powder
specific activity
0.3-3 units/mg solid
mol wt
~120 kDa by gel filtration
composition
Protein, ~35% biuret
application(s)
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
−20°C
Application
La chondroïtinase ABC proposée par Sigma a été utilisée pour digérer des glycosaminoglycanes de type sulfate de chondroïtine (CSGAG) à liaison O.[1] Cette enzyme a également été utilisée pour digérer les chaînes glycosaminoglycanes des protéoglycanes lors de la conception et de l′expression d′un gène de versicane recombinant dans des systèmes de mammifère.[2] Elle a également été employée pour digérer le sulfate de chondroïtine dans les complexes de protéoglycanes[3] Cette enzyme a aussi été utilisée pour éliminer les chaînes de glycane de l′aggrécane, supprimant ainsi son effet inhibiteur sur la croissance de l′axone.[4]
Biochem/physiol Actions
La chondroïtinase ABC catalyse la dégradation par élimination des polysaccharides contenant des liaisons (1-4)-β-D-hexosaminyle et (1-3)-β-D-glucuronosyle (ou (1-3)-α-L-iduronosyle) en disaccharides contenant des groupes 4-déoxy-β-D-gluc-4-enuronosyle. Elle agit sur le 4-sulfate de chondroïtine, le 6-sulfate de chondroïtine et le sulfate de dermatane. Cependant, elle n′agit que lentement sur l′hyaluronate. Son poids moléculaire est d′environ 120 kDa et elle est formée de 2 sous-unités non identiques d′un poids moléculaire de 86 kDa et de 32 kDa. Son pH optimal est de 8,0 pour le sulfate de chondroïtine et 6,8 pour l′acide hyaluronique. Sa température optimale est de 37 °C. Le Zn2+ à 1 mM agit comme inhibiteur de cette enzyme, tandis que l′acétate à 0,05 M est un activateur.
Packaging
Conditionné en fonction de l′activité de la chondroïtinase C.
Physical form
Poudre lyophilisée contenant des sels de tampon Tris.
Preparation Note
Reconstituer dans une solution aqueuse comportant de l′albumine de sérum bovin (ABS) à 0,01 %. Des dilutions supplémentaires peuvent être réalisées dans un tampon contenant 50 M de Tris, pH 8,0, avec 60 mM d′acétate de sodium et 0,02 % d′albumine de sérum bovin. Les solutions doivent être fraîchement préparées.
Other Notes
Une unité libère 1,0 μmole d′un mélange de 2-acétamido-2-désoxy-3-O-(acide β-D-gluc-4-ène-pyranosyluronique)-4-O-sulfo-D-galactose et 1,0 μmole de 2-acétamido-2-désoxy-3-O-(acide β-D-gluc-4-ène-pyranosyluronique)-6-O-sulfo-D-galactose à partir de sulfate de chondroïtine dérivée de cartilage de requin, par min à pH 8,0 et 37 °C.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
C3667C2780SAE0150
biological source
bacterial (Proteus vulgaris)
biological source
bacterial (Proteus vulgaris)
biological source
-
biological source
bacterial (Proteus vulgaris)
specific activity
0.3-3 units/mg solid
specific activity
50-250 units/mg protein
specific activity
0.5-1.5 units/mg protein (using chondroitin sulfate A as substrate)
specific activity
50-250 units/mg protein
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
application(s)
-
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
-
mol wt
~120 kDa by gel filtration
mol wt
120 kDa by gel filtration
mol wt
-
mol wt
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
Still not finding the right product?
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Contenu apparenté
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
C2905-10UN04061833484845
C2905-2UN04061833484852
C2905-5UN04061833484869
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. Chondroitinase ABC from Proteus vulgaris C2905 2UNIT 용해 방법 문의 2unit Chondroitinase ABC을 0.002 unit/ul Chondroitinase ABC로 제조한다고 하면, 바로 완충용액 1ml를 넣어서 2unit/ml ->0.002unit/ul로 제조하는 것이 맞는지 확인요청드립니다.
    1 answer
    1. It is recommended to reconstitute Chondroitinase ABC in a 0.1% BSA aqueous solution. Solubilizing 2 units in a 2 mL volume will result in a concentration of 2 units/mL or 0.002 units/µL.
      Helpful?
  2. The specific activity range is 0.3-3unit/mg protein. I want to know something about it and how to use Product No. C2905.
    1 answer
    1. The product datasheet contains additional information regarding this product, including usage instructions. Please see the link below to review this document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/328/700/c2905dat-ms.pdf
      To discuss further, we kindly ask you to navigate to the link https://www.sigmaaldrich.com/techservice, click on "Product Technical Inquires" under the Products Section with all the required information, including the specific questions, so that a member of our team can reach out to you to assist further. Thank you.
      Helpful?
  3. What is the composition of Product No. C2905?
    1 answer
    1. This product consists of approximately 35% protein as determined by the Biuret method. BSA (bovine serum albumin) is a major component (~90%) of the protein. The remaining 65% is Tris buffer salts.
      Helpful?
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  5. What is the molecular weight of this enzyme (Product No. C2905)?
    1 answer
    1. Chondroitinase ABC is a lyase with a reported molecular weight of approximately 120 kDa by gel filtration and is composed of two subunits with molecular weights of 86 and 32.
      Helpful?
  6. How should Product No. C2905 be reconstituted?
    1 answer
    1. Reconstitute the product in a 0.01% bovine serum albumin aqueous solution. Subsequent dilutions can be made into a buffer containing 50 mM Tris, pH 8.0, with 60 mM sodium acetate and 0.02% bovine serum albumin. Solutions should be prepared fresh.