C3710
Ciliary Neurotrophic Factor human
≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
CNTF
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Ciliary Neurotrophic Factor human, CNTF, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder
Puissance
≤325 ng/mL ED50 ((≥ 3.1 x 103 units/mg))
Qualité
endotoxin tested
Poids mol.
22.8 kDa
Conditionnement
pkg of 10 and 20 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
≤10 EU/μg
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... CNTF(1270) , CNTF (1270)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable