Key Documents
01-195
Sigma-Aldrich
CNTF, recombinant
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Informations sur le gène
rat ... CNTF(25707)
Description générale
Origine du produit : facteur neurotrophe ciliaire de rat recombinant exprimé dans E. coli
Qualité
Produit évalué régulièrement dans un test d'activité biologique.
Forme physique
Lyophilisé dans de l'acétate de sodium à 5 mM, pH 6,5.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Prabakaran Soundararajan et al.
Stem cells (Dayton, Ohio), 25(7), 1697-1706 (2007-03-31)
Directing embryonic stem (ES) cells to differentiate into functional motoneurons has proven to be a strong technique for studying neuronal development as well as being a potential source of tissue for cell replacement therapies involving spinal cord disorders. Unfortunately, one