C3527
Anti-C-Reactive Protein antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Anti-CRP
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
lyophilized powder
Espèces réactives
human
Conditionnement
vial of 2 mL lyophilized antiserum
Technique(s)
indirect ELISA: 1:10,000-1:20,000
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CRP(1401)
Description générale
Application
Enzyme-linked immunosorbent assay (1 paper)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Reconstitution
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable