SAB4701018
Monoclonal Anti-CRP antibody produced in mouse
clone C7
Synonyme(s) :
C-Reactive Protein
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
C7, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: suitable
Numéro d'accès
ENST00000368112
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CRP(1401)
Description générale
Immunogène
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable