C0663
Acetylcholinesterase from human erythrocytes
buffered aqueous solution, ≥500 units/mg protein (BCA)
Synonyme(s) :
AChE, Acetylcholine acetylhydrolase
About This Item
Produits recommandés
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
AChE is an ectoenzyme, anchored to the erythrocyte membrane via a GPI moiety.
Définition de l'unité
Forme physique
Notes préparatoires
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable