B9553
Monoclonal Anti-Bone Morphogenetic Protein 2 antibody produced in mouse
clone 65529.111, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Anti-BMP-2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
65529.111, monoclonal
Forme
lyophilized powder
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1-2 μg/mL
Isotype
IgG2b
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... BMP2(650)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunohistochemistry (1 paper)
Forme physique
Notes préparatoires
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable