A9917
Anti-Mouse IgG (Fab specific)–Peroxidase antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Goat Anti-Mouse IgG (Fab specific)–HRP
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Conjugué
peroxidase conjugate
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
mouse
Technique(s)
direct ELISA: 1:60,000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:150
western blot: 1:80,000-1:160,000
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Goat Anti-Mouse IgG (Fab specific)-Peroxidase antibody can be used for western blotting assays. The product can also be used for direct ELISA (1:60,000) and IHC (1:150) applications.
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Forme physique
Notes préparatoires
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable