A8792
Anti-Human IgG (whole molecule)−Peroxidase antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
HRP Rabbit Anti-Human IgG (whole molecule)
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
peroxidase conjugate
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
direct ELISA: 1:40,000
dot blot: 1:80,000 (chemiluminescent)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:150
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
western blotting
microarray analysis
Enzyme-linked immunosorbent assay (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Notes préparatoires
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable