B9282
Nalgene® bottles, style 2104
capacity 500 mL
Synonyme(s) :
HDPE bottles, nalgene bottle, nalgene bottles
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polypropylene cap
polypropylene screw closure
round bottle
translucent high-density polyethylene bottle
Joint
Joints threaded neck (53)
Agence
suitable for EPA OTM-45
Description
Not autoclavable
Caractéristiques
with cap
Conditionnement
pack of 12 ea
Fabricant/nom de marque
Nalgene® 2104-0016
Diam. du flacon × H
73 mm × 168 mm
Capacité
500 mL
Application(s)
PFAS testing
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Nalgene® bottles are ideal for storing chemicals, materials, and specimens.
- Laboratory-grade HDPE material for reliably low leachables and extractables.
- Suitable for use in freezers (up to -100°C).
- Rigid, uniform walls offer protection against splitting or punctures.
- Bottles have excellent durability and are chemically resistant to most acids, bases, and alcohols.
- Linerless caps ensure a leak-proof seal for sample protection.
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.