Merck
B8782
Nalgene® wide mouth Lab Quality HDPE bottle
capacity 30 mL, translucent, with cap, pack of 12 ea
Synonyme(s) :
HDPE bottles, nalgene bottle, nalgene bottles, Nalgene 2104-0001, laboratory container, vessel
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41121800
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
material
polypropylene cap, round bottle, translucent
joint
Joints threaded neck (28)
feature
with cap
packaging
pack of 12 ea
manufacturer/tradename
Nalgene® 2104-0001
bottle diam. × H
34 mm × 63 mm
capacity
30 mL
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries