B0283
Nalgene® bottles, style 2105
capacity 1,000 mL
Synonyme(s) :
nalgene bottle, nalgene bottles
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polypropylene cap
polypropylene copolymer bottles (PPCO)
round translucent bottle
Joint
Joints threaded neck (63)
Description
Autoclavable
Caractéristiques
with cap
Conditionnement
pack of 6 ea
Fabricant/nom de marque
Nalgene® 2105-0032
Diam. du flacon × H
91 mm × 199 mm
Capacité
1,000 mL
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Nalgene® bottles are ideal for storing chemicals, materials, and specimens.
- Laboratory-grade PPCO material for reliably low leachables and extractables.
- Translucent - for visualization of samples.
- A wide neck enables easy transferring of contents.
- Bottles offer excellent durability and are chemically resistant to most acids, bases, and alcohols.
- Linerless caps ensure a leak-proof seal for sample protection.
- Autoclavable - The bottles can withstand temperatures up to +121°C.
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.