Principaux documents
B4882
Sigma-Aldrich
Bromélaïne from pineapple stem
≥3 units/mg protein
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.54
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
lyophilized powder
Niveau de qualité
Activité spécifique
≥3 units/mg protein
Composition
Protein, ≥30% biuret
Température de stockage
−20°C
Application
La bromélaïne de tige d′ananas a été utilisée :
  • Pour évaluer des systèmes biphasiques micellaires aqueux composés de liquides ioniques en guise de co-tensioactifs[1].
  • Comme contrôle positif en SDS-PAGE (électrophorèse sur gel de polyacrylamide en présence de dodécylsulfate de sodium) et dans un essai sur la prolifération cellulaire[2].
  • Pour étudier son éventuel effet analgésique et pour évaluer ses effets hydrolysants sur des peptides dérivés de la pro-enképhaline (PENK) contenant des séquences d′enképhaline.[3]
La bromélaïne peut être utilisée pour inhiber la biosynthèse de prostaglandines pro-inflammatoires. Elle peut être employée pour réduire l′efficacité de la coagulation. De la bromélaïne de tige d′ananas a servi à préparer des hydrolysats enzymatiques de pollen récolté par des abeilles[4].
Actions biochimiques/physiologiques
La bromélaïne est une cystéine endopeptidase présentant une large spécificité pour le clivage des protéines. Elle peut être issue de la tige ou d′une partie du fruit d′une plante. Le produit 4882 provient de la tige de l′ananas. Le produit P3169 (pGlu-Phe-Leu-p-nitroanilide) peut servir de substrat chromogène pour l′analyse de la bromélaïne.
Définition de l'unité
Une unité libère 1,0 micromole de p-nitrophénol à partir de l′ester p-nitrophénylique de la N-alpha-CBZ-L-Lysine à pH 4,6 et 25 °C. Une ancienne unité titrimétrique (pH 4,5 à 45 °C) équivaut à environ 1,7 nouvelles unités (pH 4,6 à 25 °C).
Notes préparatoires
Le produit peut être suspendu dans un tampon acétate à pH 4,5 à une concentration de 1 mg/ml, donnant une suspension trouble de couleur blanc cassé.
Inhibiteur
Réf. du produit
Description
Tarif
Substrat
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Enkephalin related peptides are released from jejunum wall by orally ingested bromelain
Orlandi-Mattos PE, et al.
Peptides, 115, 32-42 (2019)
Recovery of bromelain from pineapple stem residues using aqueous micellar two-phase systems with ionic liquids as co-surfactants
Vicente FA, et al.
Process. Biochem., 51(4), 528-534 (2016)
In vitro antiproliferative activity of fresh pineapple juices on ovarian and colon cancer cell lines
Gani MBA, et al.
International Journal of Peptide Research and Therapeutics, 21(3), 353-364 (2015)
Soghra Khatun Haq et al.
European journal of biochemistry, 269(1), 47-52 (2002-01-11)
Equilibrium studies on the acid included denaturation of stem bromelain (EC 3.4.22.32) were performed by CD spectroscopy, fluorescence emission spectroscopy and binding of the hydrophobic dye, 1-anilino 8-naphthalene sulfonic acid (ANS). At pH 2.0, stem bromelain lacks a well defined
V Grabovac et al.
International journal of pharmaceutics, 326(1-2), 153-159 (2006-09-05)
The aim of this study was to investigate the influence of the proteolytic enzyme bromelain on the permeation of heparin across the gastrointestinal epithelial barrier. Stability of the complex and effect of heparin on the enzymatic activity of bromelain was
Protocoles
Protocol for HPLC Analysis of Bromelain on TSKgel® BioAssist® S vs. Competitive S Column