B1434
BMP7, human
>95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in CHO cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
Bone Morphogenetic Protein 7 human, BMP-7, OP-1, Osteogenic protein 1
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Bone Morphogenetic Protein 7 human, >95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in CHO cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in CHO cells
Essai
>95% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder
Puissance
0.2-0.6 μg/mL ED50
Poids mol.
monomer calculated mol wt 15.7 kDa
18-20 kDa by SDS-PAGE (reducing)
30-40 kDa by SDS-PAGE (non-reducing)
Conditionnement
pkg of 10 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles (Do not store in a frost-free freezer.)
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
endotoxin, tested
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... BMP7(655)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges