Merck
T7039
Facteur de croissance transformant β1 human
TGF-β1, recombinant, expressed in CHO cells, powder, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
hTGF-β1, TGF-β1
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
MDL number:
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in CHO cells
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Form:
powder
Mol wt:
dimer (12.8/25.6 kDa (112/224 aa))
Impurities:
≤0.1 EU/μg (LAL test)
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in CHO cells
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
powder
potency
≤0.5 ng/mL ED50
mol wt
dimer (12.8/25.6 kDa (112/224 aa))
packaging
pkg of 2 μg, pkg of 50 μg
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤0.1 EU/μg (LAL test)
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
General description
Le TGFb1 (facteur de croissance transformant β1 humain) est un peptide de 25 kDa codé par un gène situé sur le chromosome humain 19q13.2. Le polypeptide TGF-β1 est produit sous la forme d'un précurseur ayant une séquence signal hydrophobe, une prorégion et un peptide mature. Le clivage de ce précurseur au niveau du site de clivage tétrabasique donne des monomères de 112 acides carboxy-terminaux. La forme biologiquement active du TGFb1 se présente sous la forme d'un homodimère relié par un pont disulfure. Trois isoformes du TGF-β ont été identifiées chez les mammifères : le TGF-β1, le TGF-β2 et le TGF-β3.
Application
Le facteur de croissance transformant β1 humain a été utilisé dans :
  • un test de gène rapporteur
  • une transfection in vitro
  • une étude sur l'effet du facteur de croissance transformant β1 (TGF-β1) sur l'analyse de cellules rénales par puce à ADN
  • une étude sur l'association entre le TGF-β1 et l'augmentation dépendante des forces de cisaillement du titre de l'inhibiteur tissulaire des métalloprotéinases 1 dans les cellules endothéliales microvasculaires
  • une étude sur les interactions entre l'activation du TGF-β1 et la formation des myofibroblastes
Biochem/physiol Actions
Le facteur de croissance transformant β1 (TGF-β1) est produit par de nombreux types de cellules, mais d'après la littérature, c'est dans les plaquettes de mammifères que sa concentration est la plus élevée : elle y est environ quatre fois plus importante que la concentration en TGF-β2.
Le TGF-β1 est un peptide multifonctionnel qui peut influencer la prolifération cellulaire, la croissance tissulaire, la différenciation et d'autres fonctions dans un grand nombre de types de cellules. Le TGF-β1 joue un rôle clé dans la différenciation, car il intervient dans l'adipogenèse, la myogenèse, la chondrogenèse, l'ostéogenèse, la différenciation des cellules épithéliales et le fonctionnement des cellules immunitaires. Toutes les cellules possèdent un récepteur du TGF-β1 spécifique. Les tissus transformés et les tissus non néoplasiques libèrent des facteurs de croissance transformants. La nature multimodale du TGF-β1 se traduit par sa capacité à stimuler ou à inhiber la prolifération cellulaire. Le TGF-β1 est associé au développement et à la formation de métastases du cancer colorectal.
Physical form
Produit lyophilisé à partir d'une solution aqueuse filtrée à 0,2 μm.
Preparation Note
Reconstitution: Sterile 10 mM HCl at 0.1 mg/mL
Analysis Note
L'activité biologique du TGF-β1 est mesurée en culture par l'inhibition de la prolifération dépendante de l'interleukine 4 de cellules HT-2 de souris.
Still not finding the right product?
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe