A7802
Acrylamide/Bis-acrylamide solution
40%, BioReagent, suitable for electrophoresis, 29:1
Synonyme(s) :
40% Acrylamide/Bisacrylamide 29:1, Polyacrylamide solution
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Acrylamide/Bis-acrylamide, 40% solution, BioReagent, suitable for electrophoresis, 29:1
Stérilité
0.2 μm filtered
Niveau de qualité
Gamme de produits
BioReagent
Forme
liquid
Ratio alimentaire
29:1
Technique(s)
electrophoresis: suitable
Adéquation
suitable for electrophoresis
Activité étrangère
Protease, none detected
Température de stockage
2-8°C
2-8°C
Chaîne SMILES
NC(=O)C=C.C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
InChI
1S/C7H10N2O2.C3H5NO/c1-3-6(10)8-5-9-7(11)4-2;1-2-3(4)5/h3-4H,1-2,5H2,(H,8,10)(H,9,11);2H,1H2,(H2,4,5)
Clé InChI
OCQZXMCGTAWGEQ-UHFFFAOYSA-N
Notes préparatoires
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
Organes cibles
Peripheral nervous system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable