A7003
Alginic acid from brown algae
powder
Synonyme(s) :
Alginic acid from Macrocystis pyrifera (kelp), Mixed polymer of mannuronic and guluronic acid
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Couleur
white to light yellow
Plage de pH
1.5-3.5
Pf
300 °C
Solubilité
H2O: insoluble, but swells
aqueous base: soluble
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Description générale
Application
Autres remarques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable