Principaux documents
A3881
Sigma-Aldrich
Methyl arachidate
≥99% (capillary GC)
Synonyme(s) :
Ester méthylique d’acide arachidique
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)18COOCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
326.56
Beilstein:
1791385
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
≥99% (capillary GC)
Forme
powder
pb
215-216 °C/10 mmHg (lit.)
Pf
45-48 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Type de lipide
omega FAs
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C21H42O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(22)23-2/h3-20H2,1-2H3
Clé InChI
QGBRLVONZXHAKJ-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113.00 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
László Csaba Bencze et al.
Bioresource technology, 200, 853-860 (2015-11-23)
Carboxylated single-walled carbon nanotubes (SWCNTCOOH) were used as support for covalent immobilization of Candida antarctica lipase B (CaL-B) using linkers with different lengths. The obtained nanostructured biocatalysts with low diffusional limitation were tested in batch mode in the ethanolysis of
Oier Aizpurua-Olaizola et al.
Journal of food science, 80(1), E101-E107 (2014-12-05)
In this study, supercritical fluid extraction has been successfully applied to a sequential fractionation of fatty acids and polyphenols from wine wastes (2 different vitis vinifera grapes). To this aim, in a 1st step just fatty acids were extracted and