Merck
P9667
Palmitoléate de méthyle
≥99% (capillary GC), liquid
Synonyme(s) :
cis-9-hexadécénoate de méthyle, Ester méthylique d’acide palmitoléïque
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
CH3(CH2)5CH=CH(CH2)7COOCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
268.43
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-303-2
Beilstein/REAXYS Number:
1726111
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
Macadamia integrifolia oil
Quality Segment
assay
≥99% (capillary GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.451 (lit.)
bp
180-183 °C/1 mmHg (lit.)
mp
−0.5-0.5 °C (lit.)
density
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester
lipid type
unsaturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C17H32O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)19-2/h8-9H,3-7,10-16H2,1-2H3/b9-8-
InChI key
IZFGRAGOVZCUFB-HJWRWDBZSA-N
Application
  • Bioprospection of the Antarctic Diatoms Craspedostauros ineffabilis IMA082A and Craspedostauros zucchelli IMA088A.: This study investigates the bioprospective potential of Antarctic diatoms, identifying bioactive compounds including methyl palmitoleate that could be used in pharmaceuticals and nutraceuticals (Trentin et al., 2024).
Packaging
Sealed ampule.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Palmitoléate de méthyle
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113.0 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter