Merck
S5376
Stéarate de méthyle
~99% (GC)
Synonyme(s) :
Ester méthylique d’acide stéarique, Octadécanoate de méthyle
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
CH3(CH2)16CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
298.50
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-990-4
Beilstein/REAXYS Number:
1786213
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
assay
~99% (GC)
Quality Segment
form
powder
bp
181-182 °C/4 mmHg (lit.)
mp
37-41 °C (lit.)
functional group
ester
lipid type
saturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H38O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h3-18H2,1-2H3
InChI key
HPEUJPJOZXNMSJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Le stéarate de méthyle ou l′octadécanoate de méthyle est un ester méthylique saturé et une molécule clé représentative des esters méthyliques d′acides gras (FAME) du biodiesel produit à partir d′huiles végétales. Le stéarate de méthyle est naturellement présent dans l′huile de clou de girofle.
Application
Le stéarate de méthyle a été utilisé comme étalon de référence
  • dans la chromatographie en phase gazeuse (GC) pour évaluer la quantité absolue de stéarate de méthyle dans les esters méthyliques d′acides gras du biodiesel
  • pour évaluer le profil d′acides gras intramusculaires de la viande d′agneau fraîche par GC
  • pour l′analyse qualitative des produits de réaction de transestérification par chromatographie en couche mince
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Stéarate de méthyle
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110.0 °C - closed cup
ppe