A3007
N-Acetylmuramic acid
≥98% (TLC)
Synonyme(s) :
(R)-2-(Acetylamino)-3-O-(1-carboxyethyl)-2-deoxy-D-glucose, 2-Acetamido-2-deoxy-3-O-(D-1-carboxyethyl)-D-glucopyranose, MurNAc, NAMA
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Essai
≥98% (TLC)
Forme
powder
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Impuretés
≤1 mol/mol methanol
Couleur
white
Pf
125 °C ((257 °F ))
Solubilité
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)OC(O)[C@@H]1NC(C)=O)C(O)=O
InChI
1S/C11H19NO8/c1-5(11(18)19)20-10(9(17)8(16)4-14)7(3-13)12-6(2)15/h3,5,7-10,14,16-17H,4H2,1-2H3,(H,12,15)(H,18,19)/t5-,7+,8-,9-,10-/m1/s1
Clé InChI
SOARVSUSWULNDI-TVVSKHENSA-N
Application
Conditionnement
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 2
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges