89951
Fluorescent IEF-Marker pI 7.2 solution
1 mg/mL in 4 mM HCl
Synonyme(s) :
IEF-Marker fluorescent pI 7.2
About This Item
Produits recommandés
Poids mol.
Mw 300.36 g/mol
Concentration
1 mg/mL in 4 mM HCl
Fluorescence
λex 387 nm; λem 500 nm in 0.1 M phosphate pH 7.2
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Température de stockage
2-8°C
Application
Reconstitution
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable