89268
Fluorescent IEF-Marker pI 9.5 solution
3 mg/mL in 8 mM HCl
Synonyme(s) :
IEF-Marker fluorescent pI 9.5
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Concentration
3 mg/mL in 8 mM HCl
Fluorescence
λex 325 nm; λem 415 nm in 0.1 M carbonate pH 9.5
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Reconstitution
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
Information on Isoelectric Focusing including what it is and how it is used. In order to ensure the high performance of analysis, isoelectric point (pI) standards are needed.