Principaux documents
77617
Sigma-Aldrich
Mélange phénol/chloroforme/alcool isoamylique
Phenol – chloroform – isoamyl alcohol mixture
BioUltra, for molecular biology, 25:24:1
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352401
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Qualité:
for molecular biology
Technique(s):
ChIP: suitable
DNA extraction: suitable
DNA purification: suitable
Application(s):
agriculture
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
for molecular biology
Niveau de qualité
Gamme de produits
BioUltra
Forme
liquid
Technique(s)
ChIP: suitable
DNA extraction: suitable
DNA purification: suitable
Impuretés
DNases, none detected
RNases, none detected
phosphatases, none detected
proteases, none detected
pH
7.2-8.3(H2O-phase, after extraction with H2O, 1:1)
Densité
1.28 g/mL at 20 °C
Absorption
cut-off at 360 nm
Adéquation
suitable for molecular biology
Application(s)
agriculture
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
ClC(Cl)Cl.CC(C)CCO.Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O.C5H12O.CHCl3/c7-6-4-2-1-3-5-6;1-5(2)3-4-6;2-1(3)4/h1-5,7H;5-6H,3-4H2,1-2H3;1H
Clé InChI
ZYWFEOZQIUMEGL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Le mélange phénol/chloroforme/alcool isoamylique (PCI) est un mélange spécialement conçu pour la purification des acides nucléiques (ADN et ARN notamment) et largement utilisé en recherche en biologie moléculaire et en biochimie. Composé de 25 % de phénol, 24 % de chloroforme et 1 % d'alcool isoamylique, le mélange PCI permet de séparer les protéines des acides nucléiques durant le processus de purification. Le phénol dénature les protéines, le chloroforme crée une couche distincte pour les piéger et l'alcool isoamylique facilite la séparation de ces deux couches, ce qui permet d'isoler l'ADN et l'ARN purifiés dans la phase aqueuse.
Les applications du mélange PCI sont variées et incluent par exemple l'isolement d'ARN, procédé dans lequel il permet d'extraire efficacement l'ARN présent dans les tissus animaux et végétaux en vue d'analyses en aval telles que les études de transcription inverse et d'expression génique. Le mélange PCI est également particulièrement utile dans l'extraction d'ADN, où il assure un recouvrement efficace dans diverses applications telles que les empreintes génétiques (ADN minisatellite) destinées à l'identification génétique. Utilisé comme technique de purification à usage général, le mélange PCI garantit pour les travaux de recherche des préparations d'ADN et d'ARN de grande qualité.
Application
Le mélange phénol/chloroforme/alcool isoamylique a été utilisé pour l'extraction d'acides nucléiques dans des tissus de conduit cholédoque[1], chez Drosophila[2], ainsi que pour l'immunoprécipitation de chromatine et d'ARN chez Caenorhabditis elegans[3] et d'ADN mitochondrial[4]. Il a aussi servi dans l'extraction d'ADN pour la production d'empreintes génétiques (ADN minisatellite).[5]
Actions biochimiques/physiologiques
L'extraction des acides nucléiques avec la solution phénol-chloroforme-alcool isoamylique assure une séparation nette des éléments. Les protéines présentes dans l'échantillon sont dénaturées et retirées (recueillies dans la phase organique ou dans l'interphase), tandis que les acides nucléiques restent dans la phase aqueuse. Le chloroforme dénature les protéines et facilite la séparation des phases aqueuse et organique et l'alcool isoamylique réduit la formation de mousse durant l'extraction.
Caractéristiques et avantages
  • Produit polyvalent et pouvant s'adapter à un large éventail d'applications de laboratoire et de recherche.
  • Exempt de DNases, RNases, NICKases et protéases.
Forme physique
Mélange de phénol/chloroforme/alcool isoamylique à 25:24:1 (v/v/v) ; saturé en Tris 100 mM (pH 8,0) ; contient environ 0,1 % de 8-hydroxyquinoline
Autres remarques
Pour de plus amples informations sur notre gamme de Produits biochimiques, merci de compléter ce formulaire.
Produit comparable
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Oral - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney, Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
174.2 °F
Point d'éclair (°C)
79 °C
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Peribiliary glands are key in regeneration of the human biliary epithelium after severe bile duct injury
de Jong IEM, et al.
Hepatology (2018)
E J Wickings
Electrophoresis, 16(9), 1678-1683 (1995-09-01)
DNA fingerprints using three oligonucleotide probes, a (GTG)5 short tandem repeat sequence, and 2 corresponding to the core sequences of minisatellites 33.15 and 33.6, have been used to generate DNA fingerprints of a captive colony of mandrills (Mandrillus sphinx) housed
Extensive mitochondrial population structure and haplotype-specific phenotypic variation in the Drosophila Genetic
Bevers RPJ, et al.
bioRxiv, 466771-466771 (2018)
Mohammadali Khan Mirzaei et al.
PloS one, 9(12), e116294-e116294 (2015-01-01)
A recently isolated phage, vB_EcoP_SU10 (SU10), with the unusual elongated C3 morphotype, can infect a wide range of Escherichia coli strains. We have sequenced the genome of this phage and characterized it further by mass spectrometry based proteomics, transmission electron
Thomas Hauling et al.
Biology open, 3(4), 250-260 (2014-03-25)
Our goal is to characterize the innate immune response against the early stage of tumor development. For this, animal models where genetic changes in specific cells and tissues can be performed in a controlled way have become increasingly important, including
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Is there an overlay layer of aqueous TE buffer in the bottles?
    1 answer
    1. The product is saturated with TRIS-buffer. At the time of filling the product consists of a single phase. It is possible that an aqueous phase will be liberated, particularly at lower temperatures. Should phase separation occur, the upper will be the aqueous Tris.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review