Merck
A2706
Acétate d′ammonium solution
Molecular Biology, 7.5 M
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
CH3COONH4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
77.08
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39021908
UNSPSC Code:
12161700
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4186741
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
grade
Molecular Biology
Quality Segment
sterility
0.2 μm filtered
form
solution
concentration
7.5 M
foreign activity
DNase and RNase, none detected
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC([O-])=O.[H][N+]([H])([H])[H]
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3
InChI key
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Application
L'acétate d'ammonium en solution a été utilisé :
  • pour préparer des phases mobiles A et B en vue d'une analyse de sphingolipides par chromatographie en phase liquide-spectrométrie de masse (LC-MS).
  • pour polyadényler de l'ARN, synthétiser de l'ADNc et digérer de l'ARN.
  • pour évaluer le nombre de copies de l'ADN mitochondrial in vitro dans des motoneurones contenant C9orf72 et atteints de sclérose latérale amyotrophique.
Preparation Note
Préparé dans de l′eau purifiée à 18 méga-ohm.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acétate d′ammonium solution
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe