75440
L-Ornithine dihydrochloride
≥99.0% (AT)
Synonyme(s) :
(S)-2,5-Diaminopentanoic acid dihydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
100
200
Essai
≥99.0% (AT)
Forme
crystals
Activité optique
[α]20/D +17±1°, c = 5% in H2O
Technique(s)
ligand binding assay: suitable
Résidus de calcination
≤0.1% (as SO4)
Couleur
colorless
Pf
197-199 °C (dec.)
Traces d'anions
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
Traces de cations
As: ≤0.1 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
NH4+: ≤100 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Chaîne SMILES
Cl.Cl.NCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H12N2O2.2ClH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);2*1H/t4-;;/m0../s1
Clé InChI
HGBAVEGDXFHRQP-FHNDMYTFSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable