O2375
L-Ornithine monohydrochloride
≥99%
Synonyme(s) :
(S)-2,5-Diaminopentanoic acid monohydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
L-Ornithine monohydrochloride, ≥99%
Niveau de qualité
Essai
≥99%
Forme
powder
Impuretés
ammonia and citrulline, essentially free
Couleur
white
Application(s)
cell analysis
Chaîne SMILES
Cl.NCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H12N2O2.ClH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H/t4-;/m0./s1
Clé InChI
GGTYBZJRPHEQDG-WCCKRBBISA-N
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable