A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H12N2O2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.62
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
240-729-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4153339
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderNom du produit
D-Ornithine monohydrochloride, ~98%
assay
~98%
Quality Segment
form
powder
color
white
mp
239 °C
SMILES string
Cl[H].NCCC[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H12N2O2.ClH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H/t4-;/m1./s1
InChI key
GGTYBZJRPHEQDG-PGMHMLKASA-N
Biochem/physiol Actions
D-Ornithine cleave proteins at cysteine residues.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe