Principaux documents
60399
Sigma-Aldrich
Iodure de potassium
BioUltra, ≥99.5% (AT)
Synonyme(s) :
KI
About This Item
Formule linéaire :
KI
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.00
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Qualité
reagent grade
Pression de vapeur
1 mmHg ( 745 °C)
Gamme de produits
BioUltra
Essai
≥99.5% (AT)
Forme
solid
Impuretés
insoluble matter, passes filter test
≤0.001% total nitrogen (N)
Perte
≤0.5% loss on drying, 110 °C
pH
6.0-9.0 (25 °C, 1 M in H2O)
Pf
681 °C (lit.)
Solubilité
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
Traces d'anions
bromide, chloride (as Cl-): ≤100 mg/kg
iodate (IO3-): ≤2 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
Traces de cations
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤300 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Absorption
cut-off at 273 nm in H2O at 1 M
Application(s)
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Chaîne SMILES 
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Application
L'iodure de potassium a été utilisé :
  • pour inhiber l'oxygène actif qui intervient dans des processus tels que la dégradation de l'ADN
  • comme agent chaotropique qui, en fortes concentrations, peut dissoudre une matrice de gel
  • dans la récupération de l'ADN à partir de morceaux de gel par dissolution du gel
Actions biochimiques/physiologiques
L'iodure de potassium (KI) est constitué d'iode, un halogène, et de potassium, un métal alcalin. Il est employé sous forme de sel iodé pour traiter le goitre endémique. Le KI permet également de traiter l'hyperthyroïdie et d'assurer la radioprotection de la glande thyroïde. Il est aussi utilisé dans la préparation préopératoire des patients atteints de la maladie de Graves. Il est aussi appliqué pour traiter certaines pathologies dermatologiques telles que la sporotrichose cutanée et diverses dermatoses inflammatoires. Le KI est couramment utilisé comme expectorant. Il inhibe la capacité des neutrophiles à produire in vitro du peroxyde d'hydrogène et des radicaux hydroxyle, des intermédiaires oxygénés toxiques.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
STOT RE 1 Oral
Organes cibles
Thyroid
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
H.O. Smith
Methods in Enzymology, 65, 375-375 (1980)
Isolation of large molecular weight DNA from agarose gels for further digestion by restriction enzymes.
N Blin et al.
FEBS letters, 53(1), 84-86 (1975-04-15)
Higson, S.P.J. et al.
Electroanalysis, 6, 431-431 (1994)
S C Clement et al.
Pediatric blood & cancer, 60(11), 1833-1838 (2013-07-09)
Thyroid dysfunction has been reported in up to 52% of patients 1.4 years after treatment with (131) I-Metaiodobenzylguanidine (MIBG) in children with neuroblastoma (NBL), despite the use of potassium-iodide (KI). Our aim was to investigate if the incidence and severity
J B Sterling et al.
Journal of the American Academy of Dermatology, 43(4), 691-697 (2000-09-27)
Potassium iodide (KI) is a useful drug in the dermatologic armamentarium. It is successfully used for inflammatory dermatoses, most notably erythema nodosum, subacute nodular migratory panniculitis, nodular vasculitis, erythema multiforme, and Sweet's syndrome. KI is also successfully used for cutaneous