Key Documents
55902
Sigma-Aldrich
Micro particles based on polystyrene, streptavidin-modified, superparamagnetic, red fluorescent
size: 1μm
Synonyme(s) :
PS-MAGFluoRed_SA
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.32
Niveau de qualité
Composition
iron oxide, ≥30%
Concentration
0.1% (solids)
Taille des particules
1 μm std dev ≤0.1 μm, coeff var 5.1%
Densité
1.3-2.3 g/cm3 (particle specific gravity)
Fluorescence
λex 650 nm; λem 678 nm
Température de stockage
2-8°C
Composants
Particle composition
Polystyrene
Iron oxide
Strepatvidin modified
FluoRed fluorescent dye
Remarque sur l'analyse
Binding capacity for FITC-Biotin: >1500 pmol/mg
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
410.0 °F
Point d'éclair (°C)
210 °C