Principaux documents
73275
Sigma-Aldrich
Micro particles based on melamine resin, carboxylate-modified, nile blue-marked
size: 1 μm
Synonyme(s) :
Melamine-formaldehyde resin
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Nomenclature NACRES :
NA.32
Niveau de qualité
Forme
aqueous suspension
Concentration
2.5% (solids)
Couverture de surface
reactive groups (COOH) >0.1 mmol/g polymer
Taille des particules
1 μm std dev <0.1 μm, coeff var <5%
Remarque sur l'analyse
For every lot exact values of particle size and standard deviation are determined with an accuracy of 0.01 μm using a Coulter Multisizer. They are printed on the individual certificates.
Extinction maximum: 633 nm
Emission maximum: 672 nm
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves