Principaux documents
72986
Supelco
Micro particles based on polystyrene
size: 10 μm
Synonyme(s) :
Latex beads from PS
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12190000
Nomenclature NACRES :
NA.21
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Forme
aqueous suspension
Réticulation
2 % cross-linked
Concentration
10% (solids)
Taille des particules
10 μm std dev <0.2 μm, coeff var <2%
Densité
1.05 g/cm3
Température de stockage
2-8°C
Remarque sur l'analyse
For every lot exact values of particle size and standard deviation are determined with an accuracy of 0.01 μm using a Coulter Multisizer.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves