Merck
390A
Leukocyte Peroxidase (Myeloperoxidase) Kit
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.47
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
description
Hanker-Yates substrate kit
Quality Segment
usage
sufficient for 10-120 manual assays
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
dilution
(for histology)
application(s)
hematology
histology
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
The Leukocyte Peroxidase (Myeloperoxidase) kit is intended for use as a general laboratory histochemical stain for the demonstration of leukocyte peroxidase. This manual, qualitative procedure identifies leukocyte peroxidase in blood or bone marrow films of human specimens.
Still not finding the right product?
Composants de kit seuls
Réf. du produit
Description
  • Acid Hematoxylin Solution (2852) 100 mL
  • Peroxidase Indicator Reagent (3901) 10 vial(s)
Composants de kit également disponibles séparément
Réf. du produit
Description
FDS & Tarif
  • TRIZMAL™ 6.3 Buffer Concentrate, pH 6.3(concentrate), 0.2 M 50 mL
    FDS
signalword
Danger
Classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
target_organs
Central nervous system
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
390A-1KT04061831973013