2852
Acid Hematoxylin Solution
About This Item
Produits recommandés
Forme
solution
Durée de conservation
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
Concentration
1 g/L
pH
3.3
Application(s)
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Application
Composants
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable